Learn More
2-Bromo-4,5-dicloro-1H-imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697009
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
16076-27-0
C3HBrCl2N2
215.86
MFCD00067894
SULQOTGFPPFUMG-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4,5-dichloroimidazole, imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, 1h-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, imidazole,5-dichloro, acmc-20ao2s, 1h-imidazole,5-dichloro, 5-23-04-00463 beilstein handbook reference, 2-bromo-4,5-dichloro-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro-3h-imidazole
99484
2-bromo-4,5-dicloro-1H-imidazol
ClC1=C(Cl)N=C(Br)N1
16076-27-0
C3HBrCl2N2
215.86
MFCD00067894
SULQOTGFPPFUMG-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4,5-dichloroimidazole, imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, 1h-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, imidazole,5-dichloro, acmc-20ao2s, 1h-imidazole,5-dichloro, 5-23-04-00463 beilstein handbook reference, 2-bromo-4,5-dichloro-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro-3h-imidazole
99484
2-bromo-4,5-dicloro-1H-imidazol
ClC1=C(Cl)N=C(Br)N1
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4, 5-dichloro-1H-imidazole
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.86
Porcentaje de pureza 97%