Learn More
(2-Bromo-3-tienil)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695051
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
157664-47-6
C5H6BrNS
192.074
MFCD04971979
SLKZUJBSIKGHFU-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-thienyl methylamine, 2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromo-3-thiophenemethylamine, 3-thiophenemethanamine,2-bromo, 1-2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromothien-3-yl methylamine hydrochloride, pubchem5276, h-val-ssna, bestipharma 583-851, 3-aminomethyl-2-bromothiophene
2735586
(2-bromotiofen-3-il)metanamina
C1=CSC(=C1CN)Br
157664-47-6
C5H6BrNS
192.074
MFCD04971979
SLKZUJBSIKGHFU-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-thienyl methylamine, 2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromo-3-thiophenemethylamine, 3-thiophenemethanamine,2-bromo, 1-2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromothien-3-yl methylamine hydrochloride, pubchem5276, h-val-ssna, bestipharma 583-851, 3-aminomethyl-2-bromothiophene
2735586
(2-bromotiofen-3-il)metanamina
C1=CSC(=C1CN)Br
Nombre del producto químico o material (2-Bromo-3-thienyl)methylamine hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.54
Porcentaje de pureza 97%