Learn More
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid, 98%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 456980050
Detalles adicionales : CAS : 132715-69-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15565226
  • 212.80€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
132715-69-6
219.009
3-fluoro-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-3-fluorobenzoicacid, 2-bromo-3-fluoro-benzoic acid, buttpark 22\01-97, benzoic acid, 2-bromo-3-fluoro, pubchem1319, 2-bromo-3-fluorobenzoic, acmc-1c0re, intermediates-zcf02016, ksc174c5p
2-bromo-3-fluorobenzoic acid
C7H4BrFO2
KQRCBMPPEPNNDS-UHFFFAOYSA-N
302622
C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)C(=O)O
Especificación
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid
162.0°C to 164.0°C
132715-69-6
3-fluoro-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-3-fluorobenzoicacid, 2-bromo-3-fluoro-benzoic acid, buttpark 22\01-97, benzoic acid, 2-bromo-3-fluoro, pubchem1319, 2-bromo-3-fluorobenzoic, acmc-1c0re, intermediates-zcf02016, ksc174c5p
C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)C(=O)O
219.009
219.01
Authentic
5g
C7H4BrFO2
KQRCBMPPEPNNDS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-fluorobenzoic acid
302622
≥97.5% (HPLC)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Bromo-3-fluorobenzoic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.