missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 2-bromo-3-fluorobenzoico, 98 %, Acros Organics™

Catalog Number p-7077653
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
132715-69-6
C7H4BrFO2
219.01
KQRCBMPPEPNNDS-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-3-fluorobenzoicacid, 2-bromo-3-fluoro-benzoic acid, buttpark 22\01-97, benzoic acid, 2-bromo-3-fluoro, pubchem1319, 2-bromo-3-fluorobenzoic, acmc-1c0re, intermediates-zcf02016, ksc174c5p
302622
ácido 2-bromo-3-fluorobenzoico
C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)C(=O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
132715-69-6
C7H4BrFO2
219.01
KQRCBMPPEPNNDS-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-3-fluorobenzoicacid, 2-bromo-3-fluoro-benzoic acid, buttpark 22\01-97, benzoic acid, 2-bromo-3-fluoro, pubchem1319, 2-bromo-3-fluorobenzoic, acmc-1c0re, intermediates-zcf02016, ksc174c5p
302622
ácido 2-bromo-3-fluorobenzoico
C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 162.0°C to 164.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.01
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-3-fluorobenzoic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'