Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-3,5-dichloropyridine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H61138.22
Detalles adicionales : CAS : 14482-51-0 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497638
  • 260.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
14482-51-0
226.882
QCKPJWDIDCGQRB-UHFFFAOYSA-N
817090
C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)Cl
C5H2BrCl2N
MFCD00233990
3,5-dichloro-2-bromopyridine, 2-bromo-3,5-dichloro-pyridine, pyridine, 2-bromo-3,5-dichloro, pubchem10223, acmc-1bqk7, 2-bromo-3,5-dichloropyridin, ksc494o1r, tpc-py058, 2-bromo-3,5 dichloro pyridine
2-bromo-3,5-dichloropyridine
Especificaciones
2-Bromo-3,5-dichloropyridine
100g
C5H2BrCl2N
UN2811
QCKPJWDIDCGQRB-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3,5-dichloropyridine
817090
Solid
Brown
14482-51-0
MFCD00233990
3,5-dichloro-2-bromopyridine, 2-bromo-3,5-dichloro-pyridine, pyridine, 2-bromo-3,5-dichloro, pubchem10223, acmc-1bqk7, 2-bromo-3,5-dichloropyridin, ksc494o1r, tpc-py058, 2-bromo-3,5 dichloro pyridine
C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)Cl
226.882
226.89
98%
Videos
SDS Documentos