Learn More
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene, TRC
Product Code. 30337512
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
Product Code. Quantity Unit Size
30337512 500 mg 500mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30337512 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB699965500MG
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
CAS 1514-82-5
Molecular Formula C3H2F3Br
Quantity 500 mg
Synonym 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene, 3,3,3-Trifluoro-2-bromopropene, Halon 1323, NSC 117350
InChI Formula InChI=1S/C3H2BrF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2
SMILES FC(F)(F)C(=C)Br
IUPAC Name 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 174.95
Formula Weight 173.9292
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.