Learn More
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777491
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
52-51-7
C3H6BrNO4
199.99
MFCD00007390
LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
2450
CHEBI:31306
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol
C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
52-51-7
C3H6BrNO4
199.99
MFCD00007390
LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
2450
CHEBI:31306
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol
C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >120.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOCH2C(Br)(NO2)CH2OH
Cantidad 25 g
Beilstein 01, IV, 2501
Índice Merck 15, 1457
Información de solubilidad Solubility in water: 250g/L at 22°C. Other solubilities: soluble in ethanol (500g/L at 24°C),glycerol,(10g/L at 23°C),propylene glycol (400g/L at,23°C),ethyl acetate;,slightly soluble in chcl3,acetone,ether,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.