Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-1-naphthol, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H66429.03
Detalles adicionales : CAS : 771-15-3 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442749
  • 102.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío
04-01-2021
771-15-3
223.069
LOHOSHDZQVKDPS-UHFFFAOYSA-N
150849
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)Br
C10H7BrO
MFCD00274158
2-bromo-1-naphthol, 2-bromo-naphthalen-1-ol, 2-bromo-1-naphthalenol, 1-naphthalenol, 2-bromo, naphthalenol, bromo, bromonaphthol, bromnaphthol, pubchem22909, 2-bromanylnaphthalen-1-ol, acmc-209vk0
2-bromonaftalen-1-ol
Especificaciones
2-Bromo-1-naphthol
44°C to 46°C
771-15-3
MFCD00274158
2-bromo-1-naphthol, 2-bromo-naphthalen-1-ol, 2-bromo-1-naphthalenol, 1-naphthalenol, 2-bromo, naphthalenol, bromo, bromonaphthol, bromnaphthol, pubchem22909, 2-bromanylnaphthalen-1-ol, acmc-209vk0
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)Br
223.069
223.07
95%
Blanco
1g
C10H7BrO
2554660
LOHOSHDZQVKDPS-UHFFFAOYSA-N
2-bromonaftalen-1-ol
150849
Polvo
Videos
SDS Documentos