Learn More
2-Bromo-1-naftol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15452749
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
771-15-3
C10H7BrO
223.07
MFCD00274158
LOHOSHDZQVKDPS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-naphthol, 2-bromo-naphthalen-1-ol, 2-bromo-1-naphthalenol, 1-naphthalenol, 2-bromo, naphthalenol, bromo, bromonaphthol, bromnaphthol, pubchem22909, 2-bromanylnaphthalen-1-ol, acmc-209vk0
150849
2-bromonaftalen-1-ol
OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
771-15-3
C10H7BrO
223.07
MFCD00274158
LOHOSHDZQVKDPS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-naphthol, 2-bromo-naphthalen-1-ol, 2-bromo-1-naphthalenol, 1-naphthalenol, 2-bromo, naphthalenol, bromo, bromonaphthol, bromnaphthol, pubchem22909, 2-bromanylnaphthalen-1-ol, acmc-209vk0
150849
2-bromonaftalen-1-ol
OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-naphthol
Punto de fusión 44°C to 46°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 2554660
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo