Learn More
2-Bromo-1-indanol, 99 %, Acros Organics™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-indanol |
Punto de fusión | 130.0°C to 131.0°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Cantidad | 50 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.07 |
Porcentaje de pureza | 99% |