Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64045.14
Detalles adicionales : CAS : 701-45-1 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491069
  • 47.20€ / 25 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
Reatant in the synthesis of N-fused tricyclic indoles, dimethyamine, benzofuran.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Especificaciones
701-45-1
219.997
FAWMTDSAMOCUAR-UHFFFAOYSA-N
69699
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)F
C6H3BrFNO2
MFCD00055433
3-bromo-4-fluoronitrobenzene, 1-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene, 3-bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-bromo-1-fluoro-4-nitro-benzene, 2-bromo-4-nitrofluorobenzene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-4-nitro, pubchem8499, acmc-1birt, 3-bromo-4-fluoronitrobezene, ksc494c7t
2-bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
Especificaciones
2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
701-45-1
MFCD00055433
3-bromo-4-fluoronitrobenzene, 1-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene, 3-bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-bromo-1-fluoro-4-nitro-benzene, 2-bromo-4-nitrofluorobenzene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-4-nitro, pubchem8499, acmc-1birt, 3-bromo-4-fluoronitrobezene, ksc494c7t
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)F
219.997
220
95%
25g
C6H3BrFNO2
2089367
FAWMTDSAMOCUAR-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
69699
Solid
Videos
SDS Documentos