Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene, 95%
47.20€ - 148.00€
CAS 701-45-1
Fórmula molecular C6H3BrFNO2
Molecular Weight (g/mol) 219.997
Número MDL MFCD00055433
InChI Key FAWMTDSAMOCUAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-fluoronitrobenzene, 1-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene, 3-bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-bromo-1-fluoro-4-nitro-benzene, 2-bromo-4-nitrofluorobenzene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-4-nitro, pubchem8499, acmc-1birt, 3-bromo-4-fluoronitrobezene, ksc494c7t
PubChem CID 69699
IUPAC Name 2-bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15491069 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64045.14
25g 47.20€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
15401079 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64045.22
100g 148.00€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
Reatant in the synthesis of N-fused tricyclic indoles, dimethyamine, benzofuran.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Especificaciones
701-45-1
219.997
FAWMTDSAMOCUAR-UHFFFAOYSA-N
69699
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)F
C6H3BrFNO2
MFCD00055433
3-bromo-4-fluoronitrobenzene, 1-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene, 3-bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-bromo-1-fluoro-4-nitro-benzene, 2-bromo-4-nitrofluorobenzene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-4-nitro, pubchem8499, acmc-1birt, 3-bromo-4-fluoronitrobezene, ksc494c7t
2-bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
Especificaciones
2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
701-45-1
MFCD00055433
3-bromo-4-fluoronitrobenzene, 1-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene, 3-bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-bromo-1-fluoro-4-nitro-benzene, 2-bromo-4-nitrofluorobenzene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-4-nitro, pubchem8499, acmc-1birt, 3-bromo-4-fluoronitrobezene, ksc494c7t
FAWMTDSAMOCUAR-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
69699
Solid
25g
C6H3BrFNO2
2089367
Slightly soluble in water.
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)F
219.997
220
95%