Learn More
2-Bromo-1-(etoximetil)imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7034193
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
850429-54-8
C6H9BrN2O
205.06
MFCD04038915
FZLPPSCLJGMJCZ-UHFFFAOYSA-N
2773257
2-bromo-1-(etoximetil)imidazol
CCOCN1C=CN=C1Br
850429-54-8
C6H9BrN2O
205.06
MFCD04038915
FZLPPSCLJGMJCZ-UHFFFAOYSA-N
2773257
2-bromo-1-(etoximetil)imidazol
CCOCN1C=CN=C1Br
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-bromo-1-(etoximetil)imidazol se utiliza en productos farmacéuticos, candidatos a fármacos, ligandos para catalizadores de metales de transición y otros materiales funcionales moleculares.
Solubilidad
Muy ligeramente soluble en agua (11 g/l a 25 °C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(ethoxymethyl)imidazole
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-1-ethoxymethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,2-bromo-1-ethoxymethyl, 2-bromo-1-ethoxymethyl imidazole, pubchem9007, acmc-209pzp, 2-bromo-1-ethoxymethylimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-1-ethoxymethyl, 2-bromo-1h-imidazol-1-yl methyl ethyl ether
Información de solubilidad Very slightly soluble in water (11g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.05
Porcentaje de pureza 97%