Learn More
2-Bromo-1-benzofurano, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4812748
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
54008-77-4
C8H5BrO
197.031
RNEOFIVNTNLSEH-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzofuran, 2-bromobenzo b furan, bromobenzofuran, 2-bromo-1-benzofurane, benzofuran, 2-bromo, pubchem13460, 2-bromanyl-1-benzofuran, 2-bromo-1-benzo b furan
2776264
2-bromo-1-benzofurano
C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)Br
54008-77-4
C8H5BrO
197.031
RNEOFIVNTNLSEH-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzofuran, 2-bromobenzo b furan, bromobenzofuran, 2-bromo-1-benzofurane, benzofuran, 2-bromo, pubchem13460, 2-bromanyl-1-benzofuran, 2-bromo-1-benzo b furan
2776264
2-bromo-1-benzofurano
C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)Br
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-benzofuran
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03