Learn More
2-Bromo-1-(5-fenil-2-tienil)-1-etanona, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10446652
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
10531-43-8
C12H9BrOS
281.167
MFCD02681997
BOIAFAJKOBVLGS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthiophen-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, 2-bromoacetyl-5-phenylthiophene, bromomethyl 5-phenyl-2-thienyl ketone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thiophenyl ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthien-2-yl ethan-1-one
2776310
2-bromo-1-(5-feniltiofen-2-il)etanona
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)CBr
10531-43-8
C12H9BrOS
281.167
MFCD02681997
BOIAFAJKOBVLGS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthiophen-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, 2-bromoacetyl-5-phenylthiophene, bromomethyl 5-phenyl-2-thienyl ketone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thiophenyl ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthien-2-yl ethan-1-one
2776310
2-bromo-1-(5-feniltiofen-2-il)etanona
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)CBr
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(5-phenyl-2-thienyl)-1-ethanone
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.17
Porcentaje de pureza 95%