Learn More
2-Bromo-1-(5-fenil-2-tienil)-1-etanona, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(5-phenyl-2-thienyl)-1-ethanone |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.17 |
Porcentaje de pureza | 95% |