Learn More
2-Bromo-1-(5-cloro-3-metilbenzo[b]tiofen-2-il)etan-1-ona, 95 %, Maybridge
Marca:  Maybridge MWP00203DA
Detalles adicionales : CAS : 175203-97-1 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10029361
  • 26.60€ / 1 g
Envío estimado: 11-10-2021
175203-97-1
303.60
HBNULIMIUQEVFS-UHFFFAOYSA-N
2779873
CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(=O)CBr
C11H8BrClOS
MFCD00173792
2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothien-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thien-2-yl, 2-bromanyl-1-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-benzo b thiophen-2-yl ethan-1-one
2-bromo-1-(5-cloro-3-metil-1-benzotiopeno-2-il)etan-1-ona
Especificaciones
2-Bromo-1-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one
1g
95.0
C11H8BrClOS
2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothien-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thien-2-yl, 2-bromanyl-1-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-benzo b thiophen-2-yl ethan-1-one
CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(=O)CBr
303.60
303.61
Frasco de vidrio ámbar
175203-97-1
95%
MFCD00173792
HBNULIMIUQEVFS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-(5-cloro-3-metil-1-benzotiopeno-2-il)etan-1-ona
2779873
95%
Videos
SDS Documentos
Certificados