Learn More
2-bromo-1-(5-bromo-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-il)etanona, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075390
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
690632-70-3
C10H8Br2O2
319.98
MFCD06200889
NPGVDFRSCHXENE-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl ethan-1-one
2794800
2-bromo-1-(5-bromo-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-il)etanona
C1COC2=C1C=C(C=C2C(=O)CBr)Br
690632-70-3
C10H8Br2O2
319.98
MFCD06200889
NPGVDFRSCHXENE-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl ethan-1-one
2794800
2-bromo-1-(5-bromo-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-il)etanona
C1COC2=C1C=C(C=C2C(=O)CBr)Br
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(5-bromo-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)ethanone
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.98
Porcentaje de pureza 90%