Learn More
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetrametilo-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697861
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
132392-28-0
C16H21BrO
309.25
MFCD00178768
BWXPCWLVNVLIFR-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 6-bromoacetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl 2-5,6,7,8-tetrahydronaphthyl ethan-1-one, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-on e
2801337
2-bromo-1-(5,5,8,8-tetrametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)etanona
CC1(C)CCC(C)(C)C2=C1C=CC(=C2)C(=O)CBr
132392-28-0
C16H21BrO
309.25
MFCD00178768
BWXPCWLVNVLIFR-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 6-bromoacetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl 2-5,6,7,8-tetrahydronaphthyl ethan-1-one, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-on e
2801337
2-bromo-1-(5,5,8,8-tetrametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)etanona
CC1(C)CCC(C)(C)C2=C1C=CC(=C2)C(=O)CBr
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.24
Porcentaje de pureza 97%