Learn More
2-Bromo-1-[4-(trifluorometil)fenil]etan-1-ona, téc. Thermo Scientific™
Catalog Number 10009461
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
383-53-9
C9H6BrF3O
267.05
MFCD00126489
HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenon, 4-trifluoromethylphenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl, 4'-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethylacetophenone
321979
2-bromo-1-[4-(trifluorometil)fenil]etanona
FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
383-53-9
C9H6BrF3O
267.05
MFCD00126489
HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenon, 4-trifluoromethylphenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl, 4'-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethylacetophenone
321979
2-bromo-1-[4-(trifluorometil)fenil]etanona
FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo Tech.
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CF3C6H4C(O)CH2Br
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.04
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico