Learn More
2-Bromo-1-(4-fenoxifenil)etanona, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.14 |
Porcentaje de pureza | 90% |