Learn More
2-Bromo-1-(4-fenoxifenil)etanona, 95 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC53705CB
Detalles adicionales : CAS : 28179-33-1 Peso : 0.05025kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10032464
  • 88.61€ / 250 miligramos
Fecha estimada de envío
01-02-2021
28179-33-1
291.144
2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-phenoxyphenyl, 4-phenoxyphenacyl bromide, 2-bromo-4'-phenoxyacetophenone, 4'-phenoxy-2-bromoacetophenone, alpha-bromo-4'-phenoxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl
2-bromo-1-(4-fenoxifenil)etanona
C14H11BrO2
RAXTYMXDSNWNJS-UHFFFAOYSA-N
14797675
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Especificaciones
2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone
28179-33-1
C14H11BrO2
RAXTYMXDSNWNJS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-(4-fenoxifenil)etanona
14797675
90%
250mg
90%
2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-phenoxyphenyl, 4-phenoxyphenacyl bromide, 2-bromo-4'-phenoxyacetophenone, 4'-phenoxy-2-bromoacetophenone, alpha-bromo-4'-phenoxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
291.144
291.14
Videos
SDS Documentos