Learn More
2-Bromo-1-{4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]1,3-tiazol-5-il}-1-etanona, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075393
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
845885-81-6
C13H9BrF3NOS
364.18
MFCD05664414
XGHUMHHAMHEPCS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazol-5-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-5-thiazolyl
2794631
2-bromo-1-[4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il]etanona
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)CBr
845885-81-6
C13H9BrF3NOS
364.18
MFCD05664414
XGHUMHHAMHEPCS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazol-5-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-5-thiazolyl
2794631
2-bromo-1-[4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il]etanona
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)CBr
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-{4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.18
Porcentaje de pureza 97%