Learn More
2-Bromo-1-(4-isobutylfenil)propan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697837
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
80336-64-7
C13H17BrO
269.18
MFCD00831700
SVGMFVCPJFHTRE-UHFFFAOYNA-N
2-bromo-1-4-isobutylphenyl propan-1-one, 2-bromo-1-4-2-methylpropyl phenyl propan-1-one, 1-4-isobutylphenyl-2-bromo-1-propanone, 2-bromo-4'-2-methylprop-1-yl propiophenone, 2-bromo-1-4-2-methylpropyl phenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-4-2-methylpropyl phenyl propan-1-one, 1-propanone,2-bromo-1-4-1,1-dimethylethyl phenyl
2735576
2-bromo-1-[4-(2-metilpropil)fenil]propan-1-ona
CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(C)Br
80336-64-7
C13H17BrO
269.18
MFCD00831700
SVGMFVCPJFHTRE-UHFFFAOYNA-N
2-bromo-1-4-isobutylphenyl propan-1-one, 2-bromo-1-4-2-methylpropyl phenyl propan-1-one, 1-4-isobutylphenyl-2-bromo-1-propanone, 2-bromo-4'-2-methylprop-1-yl propiophenone, 2-bromo-1-4-2-methylpropyl phenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-4-2-methylpropyl phenyl propan-1-one, 1-propanone,2-bromo-1-4-1,1-dimethylethyl phenyl
2735576
2-bromo-1-[4-(2-metilpropil)fenil]propan-1-ona
CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(C)Br
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-isobutylphenyl)propan-1-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3CH(Br)C(O)C6H4CH2CH(CH3)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.18
Porcentaje de pureza 97%