Learn More
2-Bromo-1-(4-clorofenil)-2-feniletan-1-ona, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | C6H5CHBrC(O)C6H4Cl |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(4-clorofenil)-2-feniletan-1-ona |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.59 |
Porcentaje de pureza | 95% |