Learn More
2-Bromo-1-(3-tienil)-1-etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Amber Glass Bottle
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(3-thienyl)-1-ethanone |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Amber Glass Bottle |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 2-bromo-1-3-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-thiophen-3-yl ethanone, 3-bromoacetylthiophene, 3-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-thienyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-3-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-3-thienyl, 2-bromo-1-thien-3-yl-1-ethanone |
Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(thiophen-3-yl)ethan-1-one |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.07 |
Porcentaje de pureza | 97% |