Learn More
2-Bromo-1,3-dimetoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028265
26.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16932-45-9
C8H9BrO2
217.062
MFCD07780177
VHVYSMMZHORFKU-UHFFFAOYSA-N
612296
2-bromo-1,3-dimetoxibenceno
COC1=C(C(=CC=C1)OC)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16932-45-9
C8H9BrO2
217.062
MFCD07780177
VHVYSMMZHORFKU-UHFFFAOYSA-N
612296
2-bromo-1,3-dimetoxibenceno
COC1=C(C(=CC=C1)OC)Br
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-1,3-dimetoxibenceno se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Punto de fusión 91°C to 94°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-bromo-2,6-dimethoxybenzene, 2-bromo-3-methoxyanisole, 2,6-dimethoxybromobenzene, benzene, bromo-1,3-dimethoxy, benzene,2-bromo-1,3-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-2-bromobenzene, acmc-209dzi, 2.6-dimethoxybromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethoxy
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.06
Porcentaje de pureza 98%