Learn More
2-Bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 97%, Maybridge
Product Code. 10046422
Change view
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 1g
Product Code.
10046422 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10046422 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. BTB02913DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Spezifikation
CAS 2632-10-2
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Molecular Formula C8H5BrCl2O
MDL Number MFCD00051581
Quantity 1 g
Synonym 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 3,4-dichlorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl, 1-3,4-dichlorophenyl-2-bromoethan-1-one, pubchem3262, acmc-1coei, 3.4-dichlorophenacylbromide
InChI Key PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)Cl)Cl
IUPAC Name 2-bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 267.93
PubChem CID 244751
Formula Weight 267.94
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Bromo-1-(3, 4-dichlorophenyl)ethan-1-one
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.