Learn More
2-Bromo-1-(2-(4-clorofenil)-4-metil-1,3-tiazol-5-il)-1-etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075381
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
54001-36-4
C12H9BrClNOS
330.62
MFCD04115414
MDZFMZALZSZQSM-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-4'-chlorophenyl thiazole, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methylthiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-5-thiazolyl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromanyl-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
2794647
2-bromo-1-[2-(4-clorofenil)-4-metil-1,3-tiazol-5-il]etanona
CC1=C(SC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(=O)CBr
54001-36-4
C12H9BrClNOS
330.62
MFCD04115414
MDZFMZALZSZQSM-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-4'-chlorophenyl thiazole, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methylthiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-5-thiazolyl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromanyl-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
2794647
2-bromo-1-[2-(4-clorofenil)-4-metil-1,3-tiazol-5-il]etanona
CC1=C(SC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(=O)CBr
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-[2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1, 3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.63
Porcentaje de pureza 95%