Learn More
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one, Maybridge
Marca:  Maybridge CC01305DA
Detalles adicionales : CAS : 4629-54-3 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10408002
  • 44.80€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
4629-54-3
257.083
2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo 1,4-dioxin-6-yl ethanone, 1,4-benzodioxan-6-ylbromomethyl ketone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl
2-bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanone
C10H9BrO3
CSSHRKYOZTZFCX-UHFFFAOYSA-N
2776171
C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)CBr
Especificaciones
2-Bromo-1-(2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one
1g
95%
2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo 1,4-dioxin-6-yl ethanone, 1,4-benzodioxan-6-ylbromomethyl ketone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl
C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)CBr
257.083
257.08
Amber Glass Bottle
4629-54-3
C10H9BrO3
CSSHRKYOZTZFCX-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanone
2776171
95%
Videos
SDS Documentos