Learn More
2-Bromo-1-(1-metil-1h-bencimidazol-2-il)-1-etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-1-ethanone |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1 |
Porcentaje de pureza | 97% |