missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromuro de 2-(BOC-amino)etil, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4089940
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
39684-80-5
C7H14BrNO2
224.10
MFCD02683428
TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl n-2-bromoethyl carbamate, 2-boc-amino ethyl bromide, n-boc-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethyl carbamate, n-boc-2-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethylcarbamate, 2-bromo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-tert-butoxycarbonylamino ethyl bromide, 2-boc-amino-ethyl bromide
4103526
tert-butil N-(2-bromoetil)carbamato
CC(C)(C)OC(=O)NCCBr
39684-80-5
C7H14BrNO2
224.10
MFCD02683428
TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl n-2-bromoethyl carbamate, 2-boc-amino ethyl bromide, n-boc-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethyl carbamate, n-boc-2-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethylcarbamate, 2-bromo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-tert-butoxycarbonylamino ethyl bromide, 2-boc-amino-ethyl bromide
4103526
tert-butil N-(2-bromoetil)carbamato
CC(C)(C)OC(=O)NCCBr

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(BOC-amino)ethyl bromide
Punto de fusión 30°C to 32°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (CH3)3COC(O)NHCH2CH2Br
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.09
Porcentaje de pureza 96%
Cantidad 1 g
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(BOC-amino)ethyl bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'