Learn More
Alfa Aesar™ 2-(Boc-amino)benzoic acid, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H61780.03
Detalles adicionales : CAS : 68790-38-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498348
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
68790-38-5
237.255
BYGHHEDJDSLEKK-UHFFFAOYSA-N
4087778
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1C(=O)O
C12H15NO4
MFCD00151862
boc-2-abz-oh, boc-2-aminobenzoic acid, boc-anthranilic acid, 2-boc-amino benzoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino benzoic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino benzoic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino benzoic acid, boc-abz-oh, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino benzoic acid
2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoic acid
Especificaciones
2-(Boc-amino)benzoic acid
1g
C12H15NO4
2848891
BYGHHEDJDSLEKK-UHFFFAOYSA-N
2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoic acid
4087778
Solid
153°C to 156°C (decomposition)
68790-38-5
MFCD00151862
boc-2-abz-oh, boc-2-aminobenzoic acid, boc-anthranilic acid, 2-boc-amino benzoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino benzoic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino benzoic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino benzoic acid, boc-abz-oh, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino benzoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1C(=O)O
237.255
237.25
98%
Videos
SDS Documentos