Learn More
2-(Boc-amino)-5-piridinemetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033067
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
169280-83-5
C11H16N2O3
224.26
MFCD07186264
BORDVYKLAFQRSP-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-5-pyridinemethanol, tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 5-hydroxymethyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20ahdn, 2-boc-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-tert-butyloxycarbonylamino-3-pyridylmethanol
3575389
N-[5-(hidroximetil)piridin-2-il]carbamato terbutílico
CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)CO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
169280-83-5
C11H16N2O3
224.26
MFCD07186264
BORDVYKLAFQRSP-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-5-pyridinemethanol, tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 5-hydroxymethyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20ahdn, 2-boc-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-tert-butyloxycarbonylamino-3-pyridylmethanol
3575389
N-[5-(hidroximetil)piridin-2-il]carbamato terbutílico
CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)-5-pyridinemethanol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.26
Porcentaje de pureza 97%