Learn More
Alfa Aesar™ 2-(Boc-amino)-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62408.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447406
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
2-(Boc-amino)-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Especificaciones
2-(Boc-amino)-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
2-(Boc-amino)-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Solid
1g
337.19
96%
Videos
SDS Documentos