Learn More
2-(Boc-amino)-5-bromotiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7053998
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
405939-39-1
C8H11BrN2O2S
279.152
MFCD07368614
OIBKBVFFZYCBAQ-UHFFFAOYSA-N
n-boc-2-amino-5-bromothiazole, tert-butyl 5-bromothiazol-2-yl carbamate, tert-butyl 5-bromothiazol-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-bromo-1,3-thiazol-2-yl carbamate, 5-bromo-thiazol-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-bromo-1,3-thiazol-2-yl carbamate, carbamic acid, 5-bromo-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem8907, n-boc-2-amno-5-bromothazole, tert-butyl-5-bromothiazol-2-ylcarbamate
21300388
N-(5-bromo-1,3-tiazol-2-il)carbamato terbutílico
CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(S1)Br
405939-39-1
C8H11BrN2O2S
279.152
MFCD07368614
OIBKBVFFZYCBAQ-UHFFFAOYSA-N
n-boc-2-amino-5-bromothiazole, tert-butyl 5-bromothiazol-2-yl carbamate, tert-butyl 5-bromothiazol-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-bromo-1,3-thiazol-2-yl carbamate, 5-bromo-thiazol-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-bromo-1,3-thiazol-2-yl carbamate, carbamic acid, 5-bromo-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem8907, n-boc-2-amno-5-bromothazole, tert-butyl-5-bromothiazol-2-ylcarbamate
21300388
N-(5-bromo-1,3-tiazol-2-il)carbamato terbutílico
CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(S1)Br
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-(Boc-amino)-5-bromotiazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)-5-bromothiazole
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido