Learn More
2-Benciloxietanoll, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756903
20.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
622-08-2
C9H12O2
152.19
MFCD00002868
CUZKCNWZBXLAJX-UHFFFAOYSA-N
2-benzyloxy ethanol, 2-benzyloxyethanol, ethanol, 2-phenylmethoxy, ethylene glycol monobenzyl ether, 2-benzyloxy-1-ethanol, benzyl cellosolve, glycol benzyl ether, ethanol, 2-benzyloxy, glycol monobenzyl ether
12141
2-fenilmetoxietanol
OCCOCC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
622-08-2
C9H12O2
152.19
MFCD00002868
CUZKCNWZBXLAJX-UHFFFAOYSA-N
2-benzyloxy ethanol, 2-benzyloxyethanol, ethanol, 2-phenylmethoxy, ethylene glycol monobenzyl ether, 2-benzyloxy-1-ethanol, benzyl cellosolve, glycol benzyl ether, ethanol, 2-benzyloxy, glycol monobenzyl ether
12141
2-fenilmetoxietanol
OCCOCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Benzyloxyethanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 265°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.5200 to 1.522
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido