Learn More
Alfa Aesar™ 2-Benzyloxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62613.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447636
  • 509.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
779331-48-5
2-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Especificaciones
2-Benzyloxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
779331-48-5
328.19
96%
1g
2-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Solid
Videos
SDS Documentos