Learn More
2-Benciloxi-2-metil-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol is used as a building block in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-benziloxi-2-metil-1-propanol se utiliza como un compuesto básico en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El 2-benziloxi-2-metil-1-propanol se utiliza como un compuesto básico en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol |
Punto de ebullición | 80°C to 85°C (0.1 mmHg) |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Immiscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.12 |
Porcentaje de pureza | 95% |