Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bencilideno-1-tetralona, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ B24699.06
Detalles adicionales : CAS : 6261-32-1 Peso : 0.00500kg
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440588
  • 127.00€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 1
6261-32-1
234.298
JNRAEZULKWNOQO-QINSGFPZSA-N
6437615
C1CC(=CC2=CC=CC=C2)C(=O)C3=CC=CC=C31
C17H14O
MFCD00019675
2-benzylidene-1-tetralone, 2z-2-benzylidenetetralin-1-one, 2-benzylidenetetralone, 2z-2-phenylmethylidene-3,4-dihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-phenylmethylene, 2-benzylidene-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 2-benzylidene-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 2z-2-benzylidene-3,4-dihydronaphthalen-1-one, 2z-2-phenylmethylene-3,4-dihydronaphthalen-1-one
(2Z)-2-bencilideno-3,4-dihidronaftalén-1-ona
Especificaciones
2-Benzylidene-1-tetralone
5g
C17H14O
476209
JNRAEZULKWNOQO-QINSGFPZSA-N
(2Z)-2-bencilideno-3,4-dihidronaftalén-1-ona
6437615
97%
103°C to 105°C
6261-32-1
MFCD00019675
2-benzylidene-1-tetralone, 2z-2-benzylidenetetralin-1-one, 2-benzylidenetetralone, 2z-2-phenylmethylidene-3,4-dihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-phenylmethylene, 2-benzylidene-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 2-benzylidene-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 2z-2-benzylidene-3,4-dihydronaphthalen-1-one, 2z-2-phenylmethylene-3,4-dihydronaphthalen-1-one
C1CC(=CC2=CC=CC=C2)C(=O)C3=CC=CC=C31
234.298
234.3
Videos
SDS Documentos