Learn More
2-Azetidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228352
90.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
930-21-2
C3H5NO
71.08
MFCD00013328
MNFORVFSTILPAW-UHFFFAOYSA-N
2-azetidinone, beta-propiolactam, azetidinone, propiolactam, azetan-2-one, beta-lactam, 2-azetdinone, azetidine-2-one, acmc-209xab
136721
CHEBI:327119
azetidin-2-ona
C1CNC1=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
930-21-2
C3H5NO
71.08
MFCD00013328
MNFORVFSTILPAW-UHFFFAOYSA-N
2-azetidinone, beta-propiolactam, azetidinone, propiolactam, azetan-2-one, beta-lactam, 2-azetdinone, azetidine-2-one, acmc-209xab
136721
CHEBI:327119
azetidin-2-ona
C1CNC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Azetidinone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 72.5°C to 76.5°C
Punto de ebullición 106°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Azetidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.