Learn More
(±)-2-Azabiciclo[2.2.1]hept-5-en-3-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-61434
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
49805-30-3
C6H7NO
109.13
MFCD00213364
DDUFYKNOXPZZIW-UHFFFAOYSA-N
2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, +/--2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, 3-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-one, inverted exclamation marka-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, vince lactam, 1s-+-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, --vince lactam, --2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, +-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one
548678
3-azabiciclo[2.2.1]hept-5-en-2-ona
C1C2C=CC1NC2=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
49805-30-3
C6H7NO
109.13
MFCD00213364
DDUFYKNOXPZZIW-UHFFFAOYSA-N
2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, +/--2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, 3-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-one, inverted exclamation marka-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, vince lactam, 1s-+-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, --vince lactam, --2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, +-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one
548678
3-azabiciclo[2.2.1]hept-5-en-2-ona
C1C2C=CC1NC2=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Nombre de nota 98%
Absorbancia (c=1, CH2Cl2) (1cm cell), (c=1, CH2Cl2) (1cm cell), 2 max. at 400nm
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55.0°C to 59.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 102°C to 106°C (0.2 hPa)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: >1000g/L (23°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (#1)-2-Azabicyclo¢2.2.1!hept-5-en-3-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.