Learn More
(2-anilinopirimidin-5-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3880540
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
1093860-47-9
C11H12N4
200.245
MFCD11841074
IGMKIKUXMJLMOP-UHFFFAOYSA-N
5-aminomethyl-n-phenylpyrimidin-2-amine, 2-anilinopyrimidin-5-yl methylamine, 5-aminomethyl-2-phenylamino pyrimidine, 5-aminomethyl pyrimidin-2-yl phenylamine
43811051
5-(aminometil)-N-fenilpirimidin-2-amina
C1=CC=C(C=C1)NC2=NC=C(C=N2)CN
1093860-47-9
C11H12N4
200.245
MFCD11841074
IGMKIKUXMJLMOP-UHFFFAOYSA-N
5-aminomethyl-n-phenylpyrimidin-2-amine, 2-anilinopyrimidin-5-yl methylamine, 5-aminomethyl-2-phenylamino pyrimidine, 5-aminomethyl pyrimidin-2-yl phenylamine
43811051
5-(aminometil)-N-fenilpirimidin-2-amina
C1=CC=C(C=C1)NC2=NC=C(C=N2)CN
Nombre del producto químico o material (2-Anilinopyrimidin-5-yl)methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 95%