Learn More
Alfa Aesar™ 2-Anilinopyridine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H57909.03
Detalles adicionales : CAS : 6631-37-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15494298
  • 541.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío
10-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
6631-37-4
170.215
HUDSSSKDWYXKGP-UHFFFAOYSA-N
81130
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=N2
C11H10N2
MFCD00006248
2-anilinopyridine, n-2-pyridylaniline, phenyl-2-pyridylamine, 2-phenylaminopyridine, n-phenyl-n-2-pyridinyl amine, 2-pyridineamine, n-phenyl, anilino-pyridine, phenylaminopyridine, 2-pyridylideneaniline, zlchem 1185
N-phenylpyridin-2-amine
Especificaciones
2-Anilinopyridine
205°C to 206°C (7mmHg)
1g
C11H10N2
2-anilinopyridine, n-2-pyridylaniline, phenyl-2-pyridylamine, 2-phenylaminopyridine, n-phenyl-n-2-pyridinyl amine, 2-pyridineamine, n-phenyl, anilino-pyridine, phenylaminopyridine, 2-pyridylideneaniline, zlchem 1185
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=N2
170.215
170.21
97%
1.249 g/mL
106°C to 112°C
6631-37-4
MFCD00006248
HUDSSSKDWYXKGP-UHFFFAOYSA-N
N-phenylpyridin-2-amine
81130
Solid
Videos
SDS Documentos