Learn More
2-Aminoterephthalic acid, 99%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 278031000
Detalles adicionales : CAS : 10312-55-7 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10676904
  • 142.60€ / 100 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
10312-55-7
181.15
GPNNOCMCNFXRAO-UHFFFAOYSA-N
2724822
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)C(=O)O
C8H7NO4
MFCD00134536
aminoterephthalic acid, 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-amino-1,4-benzenedicarboxylic acid, 4-carboxyanthranilic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino, 2-aminoterephthalic, aminoterephthalicacid, 2,5-dicarboxyaniline, 2-aminoterephtalic acid, timtec-bb sbb006751
2-aminoterephthalic acid
Especificaciones
100g
Authentic
Yellow
10312-55-7
100.0
C8H7NO4
14, 558
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in solvents
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)C(=O)O
181.15
181.15
99%
2-Aminoterephthalic acid
Glass bottle
324.0°C
99.0
99%
MFCD00134536
aminoterephthalic acid, 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-amino-1,4-benzenedicarboxylic acid, 4-carboxyanthranilic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino, 2-aminoterephthalic, aminoterephthalicacid, 2,5-dicarboxyaniline, 2-aminoterephtalic acid, timtec-bb sbb006751
GPNNOCMCNFXRAO-UHFFFAOYSA-N
2-aminoterephthalic acid
2724822
Granular Powder
Videos
SDS Documentos