Learn More
2-Aminopyrimidine 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 104585000
Detalles adicionales : CAS : 109-12-6 Peso : 0.55000kg
Cantidad. 500g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10794011
  • 83.70€ / 500 g
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
109-12-6
95.1
LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
7978
pyrimidin-2-amine
C4H5N3
MFCD00006089
2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine, pyrimidin-2-ylamine, pyrimidinamine, aminopyrimidine, 2-pyrimidiylamine, pyrimidine, 2-amino, 2-pyridiylamine, 1,2-dihydro-2-iminopyrimidine, pyrimidine, amino
CHEBI:38618
C1=CN=C(N=C1)N
Especificaciones
500g
103°C
Plastic bottle
White to Yellow
99%
97.5
98%
MFCD00006089
2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine, pyrimidin-2-ylamine, pyrimidinamine, aminopyrimidine, 2-pyrimidiylamine, pyrimidine, 2-amino, 2-pyridiylamine, 1,2-dihydro-2-iminopyrimidine, pyrimidine, amino
LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
pyrimidin-2-amine
7978
95.1
≥97.5%
2-Aminopyrimidine
Authentic
158°C (186.0 mbar)
124°C to 127°C
109-12-6
100.0
C4H5N3
24, 80
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,readily soluble in alcohol,acetone and chloroform,slightly soluble in ether and benzene
C1=CN=C(N=C1)N
95.1
CHEBI:38618
Powder
Videos
SDS Documentos