Learn More
2-Aminopiridina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-57942
27.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
504-29-0
C5H6N2
94.12
MFCD00006312
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
10439
piridin-2amina
C1=CC=NC(=C1)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
504-29-0
C5H6N2
94.12
MFCD00006312
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
10439
piridin-2amina
C1=CC=NC(=C1)N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyridine
Nombre de nota p.a.
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55°C to 60°C
Color De beis-amarillo a crema
Punto de ebullición 204°C to 210°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C5H4N)NH2
Cantidad 100 g
Beilstein 22,428
Fieser 09,18
Índice Merck 15,469
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and hot,petroleum ether,sparingly soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos