Learn More
2-Aminopyridine, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 104540025
Detalles adicionales : CAS : 504-29-0 Peso : 2.50000kg Transport : UN number : 2671 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 2.5kg
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10445555
  • 367.60€ / 2.50 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
504-29-0
94.117
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
10439
C1=CC=NC(=C1)N
C5H6N2
MFCD00006312
2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
pyridin-2-amine
Especificación
2-Aminopyridine
Plastic bottle
55°C to 60°C
p.a.
99.0
99+%
(C5H4N)NH2
2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
C1=CC=NC(=C1)N
94.117
94.12
≥99.0%
Authentic
Beige-Yellow to Cream
2.5kg
504-29-0
100.0
C5H6N2
MFCD00006312
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
pyridin-2-amine
10439
Crystalline Powder, Crystals or Flakes
Videos
SDS Documentación