Learn More
2-Aminopiridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082099
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1000 g
504-29-0
C5H6N2
94.117
MFCD00006312
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
10439
piridin-2amina
C1=CC=NC(=C1)N
504-29-0
C5H6N2
94.117
MFCD00006312
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
10439
piridin-2amina
C1=CC=NC(=C1)N
A compound has been shown to reversibly block voltage-dependent potassium channels. Also a common impurity from the synthesis of compounds found in hair dye. Used as a water miscible solvent and as an intermediate in manufacturing pharmaceuticals like diuretics. It is used as a research tool, in characterizing subtypes of the potassium channel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha demostrado que un compuesto bloquea de forma reversible los canales de potasio dependientes de la tensión. También una impureza común de la síntesis de compuestos encontrados en el tinte del pelo. Se utiliza como disolvente miscible en agua y como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos como diuréticos. Se utiliza como herramienta de investigación, para caracterizar subtipos del canal de potasio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (8 g/100 ml a 19 °C)
Notas
Higroscópico. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyridine
Punto de fusión 56°C to 60°C
Punto de ebullición 209°C to 211°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2671
Beilstein 105785
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,473
Información de solubilidad Slightly soluble in water(8g/100 mL at 19°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 99%