Learn More
2-Aminopiridina-6-metanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
4-Aminopyridine (4-AP), a well-known potassium channel blocker, has been shown to enhance conduction in injured and demyelinated axons. Aminopyridine has a narrow therapeutic range in clinical application. In the current study, we investigated whether AP-MeOH can enhance impulse conduction in an animal model of MS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-Aminopiridina (4-AP), un conocido bloqueador de canales de potasio, ha demostrado mejorar la conductividad en axones lesionados y desmielinizados. La aminopiridina tiene un rango terapéutico reducido en lo que a su aplicación clínica se refiere. En el estudio que se está llevando a cabo actualmente, se ha investigado si el AP-MeOH puede mejorar la conductividad de los impulsos en un modelo animal de EM.
Solubilidad
Ligeramente soluble.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
La 4-Aminopiridina (4-AP), un conocido bloqueador de canales de potasio, ha demostrado mejorar la conductividad en axones lesionados y desmielinizados. La aminopiridina tiene un rango terapéutico reducido en lo que a su aplicación clínica se refiere. En el estudio que se está llevando a cabo actualmente, se ha investigado si el AP-MeOH puede mejorar la conductividad de los impulsos en un modelo animal de EM.
Solubilidad
Ligeramente soluble.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Aminopyridine-6-methanol |
Punto de fusión | 87°C to 92°C |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Slightly soluble. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |